Learn More
MTAP (Tumor Suppressor Marker) Mouse, Clone: MTAP/1813, enQuireBio™
Código de producto. 15960498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15960498 100 μg 100 microgramos
15950498 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15960498 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 4507MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MTAP (Tumor Suppressor Marker)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon MTAP/1813
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MTAP protein fragment (aa97-196)
Peso molecular del antígeno 31kDa
Control positivo HepG2, A431, HeLa or MCF-7 cells. Kidney
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4507
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ