Learn More
MTAP (Tumor Suppressor Marker) Mouse, Clone: MTAP/1813, enQuireBio™
Código de producto. 15950498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15950498 20 μg 20 microgramos
15960498 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15950498
Marca: EnquireBio 4507MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MTAP (Tumor Suppressor Marker)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon MTAP/1813
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MTAP protein fragment (aa97-196)
Peso molecular del antígeno 31kDa
Control positivo HepG2, A431, HeLa or MCF-7 cells. Kidney
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4507
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ