Learn More
MTA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7205880 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16823444 20 μL 20 microlitros
16813444 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16823444 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 146821AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Plays a role in maintece of the normal epithelial architecture through the repression of SNAI1 transcription in a histone deacetylase-dependent manner, and thus the regulation of E-cadherin levels.
Especificaciones
Antígeno MTA3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MTA3
N.º de referencia del gen Q924K8, Q9BTC8
Alias de gen KIAA1266, MTA3
Símbolos de los genes MTA3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MTA3 Fusion Protein Ag6400
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100362346, 116871, 57504
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG