missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTA2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30144201 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30144201

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP176748CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MTA2 Polyclonal antibody specifically detects MTA2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTA2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686F2281, metastasis associated 1 family, member 2, metastasis -associated gene 1-like 1, metastasis associated gene family, member 2, Metastasis-associated 1-like 1, metastasis-associated protein 2, metastasis-associated protein MTA2, MTA1-L1 protein, MTA1L1MTA1-L1, p53 target protein in deacetylase complex, PID
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human PID. The immunogen is located within the last 50 amino acids of PID. Amino Acid Squence: PAPSHPASTNEPIVLED
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9219
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.