missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MT-ND4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
193.00€ - 483.00€
Especificaciones
| Antígeno | MT-ND4 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18670771
|
Novus Biologicals
NBP2-93572-0.02ml |
0.02 mL |
193.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18683460
|
Novus Biologicals
NBP2-93572-0.1ml |
0.1 mL |
483.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MT-ND4 Polyclonal antibody specifically detects MT-ND4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| MT-ND4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 4538 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ND4 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 360-459 of mouse MT-ND4 (NP_904337.1). TTQRGKLTNHMINLQPS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto