missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MT-ND1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5J5C8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17878702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17878702 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17878702

Marca: Invitrogen™ MA542939

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive test controls include: Mouse kidney, Rat brain, Rat kidney. Immunogen sequence: MPMANLLLLI VPILIAMAFL MLTERKILGY MQLRKGPNVV GPYGLLQPFA DAMKLFTKEP LKPATSTITL YITAPTLALT IALLLWTPLP MPNPLVNLNL.

A small number of complex I subunits are the products of mitochondrial genes (subunits 1-7), while the remainder are nuclear encoded and imported from the cytoplasm. NADH dehydrogenase subunit 1 (ND1) binds rotenone and rotenone analogs and might be involved in electron transfer to ubiquinone. Mutations in the ND1 gene may be implicated in several disorders, including Leber hereditary optic neuropathy, Alzheimer's disease and Parkinson disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MT-ND1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 5J5C8
Concentración 0.42 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica mt-Nd1
N.º de referencia del gen P03888, P03889
Alias de gen mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 1; Mtnd1; MT-ND1; NADH dehydrogenase; NADH dehydrogenase subunit 1; NADH1; NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 1; Nd1
Símbolos de los genes mt-Nd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MT-ND1 (P03886).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17716, 26193
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.