missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MT-DADMe-ImmA, MedChemExpress

Código de producto. 16492746
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16492746 25 mg 25 miligramos
16496117 5 mg 5 miligramos
16433398 10 mg 10 miligramos
16429926 50 mg 50 miligramos
16414636 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492746

Marca: Medchem Express HY101496

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MT-DADMe-ImmA is an inhibitor of human 5'-methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) with a Ki of 90 pM.

MT-DADMe-ImmA is an inhibitor of human 5'-methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) with a Ki of 90 pM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MT-DADMe-ImmA
Forma física Solid
CAS 653592-04-2
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19N5OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MTDIA Methylthio-DADMe-Immucillin A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (340.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1CN(CC2=CNC3=C(N)N=CN=C32)C[C@@H]1CSC
Peso molecular (g/mol) 293.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.