Learn More
HUBER Manguera de metal MT-400-3-M24x1,5
Click to view available options
Longitud (métrico):
3000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Manguera MT-400-3-M24 x 1.5
- metálica
- Temp. mín.: - 120 °C
- Temp. máx.: 400°C
- Longitud: 3 m
- Conexión: M24 × 15
- Anchura nominal: 12 mm
- Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Rosca M24 x 1,5 |
| Material | metálica |
| Longitud (métrico) | 3000 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 6,0 kg |
| Tipo | Manguera |