Learn More
HUBER MT-350-3 Metal Hoses
Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps.
1253.61€ - 1987.29€
Especificaciones
Material | metálica |
---|---|
Longitud (métrico) | 3000 mm |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Manguera |
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10531903
|
HUBER
6658 |
M38 x 1,5 |
1987.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10019142
|
HUBER
9277 |
Rosca M24 x 1,5 |
1253.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Metal
- Minimum temperature: -100°C
- Maximum temperature: 350°C
- Length: 3 m
- Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Especificaciones
metálica | |
3000 mm | |
1 unidad | |
Manguera |