Learn More
HUBER Mangueras metálicas MT-350-3
Código de producto. 10531903
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
M38 x 1,5
Rosca M24 x 1,5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión unitSize
10531903 M38 x 1,5 cada uno
10019142 Rosca M24 x 1,5 cada uno
2 options
Código de producto. 10531903
Marca: HUBER 6658
Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona.
  • metálica
  • Temperatura mínima: de -100 °C
  • Temperatura máxima: de 350 °C
  • Longitud: 3 m
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
Especificaciones
Tipo de conexión M38 x 1,5
Material metálica
Longitud (métrico) 3000 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 5,5 kg
Tipo Manguera