Descripción
Centrifugue hasta 12 microtubos y columnas de filtración hasta 13.000 rpm/16.438 x g para aplicaciones de investigación de pequeño volumen.
Centrifugue hasta 12 microtubos y columnas de filtración hasta 13.000 rpm/16.438 x g para aplicaciones de investigación de pequeño volumen con el rotor basculante Thermo Scientific™ MT-12.
Cestillos basculantes individuales para obtener sedimentos centralizados en los tubos.
El intercambio de rotores seguro accionado por botón Thermo Scientific™ Auto-Lock™ aumenta la facilidad de uso:
- Sencilla instalación y extracción del rotor
- Sin necesidad de utilizar herramientas
- Sin complicados procedimientos de cambio del rotor.
- Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
- Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor basculante de microtubos MT-12 |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 12 x 2 mL |
| RCF máx. | 16.438 x g |
| Vel. máx | 13.000 rpm |
| Radio (métrico) | 87 mm |
| Factor K | 1655 |
| Longitud máx. del tubo | 50 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8 |
| Mostrar más |