Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + TMCS al 1 %
Código de producto. p-4527537 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Componentes estándar:
MSTFA (N-Metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida)
MSTFA más 1 % TMCS (2,2,2-trifluoro-N-metil-N-(trimetilsilil)-acetamida, clorotrimetilsilano)
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
10 g
100 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
25 ML
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11587670
Marca: Thermo Scientific™ TS48911
Proporcione una volatilidad máxima con el reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS Thermo Scientific™.
Utilice el reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS Thermo Scientific™ para análisis de GC de compuestos de elución temprana que, de otro modo, aparecerían oscurecidos en el cromatograma. MSTFA, la amida TMS más volátil disponible, y su derivado, la N‐metiltrifluoroacetamida, suelen eluir con el frente del disolvente, lo que permite analizar derivados de TMS de moléculas de pequeño tamaño. Además, TMCS Thermo Scientific™ facilita la derivatización de amidas, aminas secundarias e hidroxilos impedidos que no pueden ser derivatizados solo por MSTFA
  • Donador de trimetilsilil comparable a BSA y BSTFA
  • Reacciona para sustituir hidrógenos lábiles en una amplia gama de compuestos polares por un grupo -Si(CH3)3.
  • Se usa para preparar derivados volátiles y térmicamente estables para GC y MS
  • El residuo volátil, N-metiltrifluoroacetamida, tiene un tiempo de retención inferior incluso al de MSTFA
  • Con frecuencia los derivados TMS de pequeñas moléculas pueden analizarse al obtener derivados con MSTFA porque los residuos y el propio reactivo normalmente se eluyen con el frente del disolvente
  • Además, TMCS Thermo Scientific facilita la derivatización de amidas, aminas secundarias e hidroxilos impedidos que no pueden ser derivatizados solo por MSTFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC/MS
Riesgos Inflamable, irritante
Concentración estándar Del 98 al 100%
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 g
Componentes estándar MSTFA (N-Metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida)
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide