missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MST1/STK4 Antibody (01), Alexa Fluor™ 405 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06376AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MST1/STK4 Monoclonal antibody specifically detects MST1/STK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
Especificaciones
| MST1/STK4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| 01 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human MST1/STK4 (Q13043-1; Glu2-Phe487). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido