missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSR1 Monoclonal Antibody (OTI1F10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17541503
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17541503 30 μL 30 microlitros
17521503 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17541503

Marca: Origene Technologies TA802781S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MSR1 Monoclonal antibody specifically detects MSR1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MSR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MSR1
N.º de referencia del gen P21757
Alias de gen bovine scavenger receptor type II; CD204; Macrophage acetylated LDL receptor I and II; macrophage scavenger receptor 1; macrophage scavenger receptor type III; macrophage scavenger receptor types I and II; MRS-A; MSR; Msr1; MSR-A; phSR1; phSR2; RGD1564316; SCARA1; Scavenger receptor class A member 1; scavenger receptor class A, member 1; scavenger receptor type A; scavenger receptor type I; Scvr; SRA; SR-A; SR-AI; SR-AI/II; SR-AII
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 197-451 of human MSR1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4481
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.