Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MSP (MST1) humano
Código de producto. 17874210
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17874210
Marca: Invitrogen™ EHMST1X10
ELISA
El ensayo ELISA para MSP (MST1) humana cuantifica MSP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el MSP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la MSP humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Quinasa proapoptótica activada por el estrés que, tras la escisión de la caspasa, entra en el núcleo e induce condensación de cromatina seguida de fragmentación de ADN internucleosomal. Componente clave de la vía de señalización del hipopótamo, que desempeña un papel fundamental en el control del tamaño de los órganos y la supresión de tumores al restringir la proliferación y promover la apoptosis. El núcleo de esta vía se compone de una cascada de quinasa en donde STK3/MST2 y STK4/MST1, en complejo con su proteína reguladora SAV1, fosforila y activa LATS1/2 en complejo con su proteína reguladora MOB1, que a su vez fosforila e inactiva la oncoproteína YAP1 y WWTR1/TAZ. La fosforilación de YAP1 por LATS2 inhibe su translocación en el núcleo para regular genes celulares importantes para la proliferación celular, la muerte celular y la migración celular. Se requieren STK3/MST2 y STK4/MST1 para reprimir la proliferación de hepatocitos maduros, para prevenir la activación de células madre hepáticas adultas facultativas (células ovales), e inhibir la formación de tumores por similitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P26927
Intervalo del ensayo De 8,23 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg/ml
Intervalo de calibración De 8 pg/ml a 2000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4485
Símbolo de gen MST1
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, SAV-HRP, Estándar
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Reproducción
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min