Learn More
MSP/MST1 Antibody (S04-1D6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | MSP/MST1 |
|---|---|
| Clon | S04-1D6 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18655903
|
Novus Biologicals
NBP3-19812-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18686043
|
Novus Biologicals
NBP3-19812-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MSP/MST1 Monoclonal antibody specifically detects MSP/MST1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| MSP/MST1 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 4485 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S04-1D6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| D3F15S2, EC 3.4.21, hepatocyte growth factor-like protein homolog, HGFLhepatocyte growth factor-like protein, macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like), Macrophage stimulatory protein, Macrophage-stimulating protein, MSPDNF15S2, NF15S2 | |
| A synthetic peptide of human MSP/MST1 (Uniprot # P26927) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |