missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MSL2, Mouse anti-Human, Clone: 3A4, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00055167-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: GQRCPCYSNRKACLDCICRGCQNSYMANGEKKLEAFAVPEKALEQTRLTLGINVTSIAVRNASTSTSVINVTGSPVTTFLAASTHDDKSLDEAIDMRFEspecificaciones
| MSL2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| male-specific lethal 2 homolog (Drosophila) | |
| FLJ10546/KIAA1585/MSL-2/MSL2L1/RNF184 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA | |
| 3A4 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_018133 | |
| MSL2 | |
| RNF184 (NP_060603, 478 a.a. ∼ 575 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 55167 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido