missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MSL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15732541 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15732541 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15732541 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554608

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QQQQLQAKEK EIEELKSERD TLLARIERME RRMQLVKKDN EKERHKLFQG YETEEREETE LSEKIKLECQ PELSETSQTL PPKPFSCGRS GKGHK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 94%.

Component of histone acetyltransferase complex responsible for the majority of histone H4 acetylation at 'Lys-16' (H4K16ac) which is implicated in the formation of higher-order chromatin structure (PubMed:16227571). Greatly enhances MSL2 E3 ubiquitin ligase activity, promoting monoubiquitination of histone H2B at 'Lys-34' (H2BK34Ub) (PubMed:21726816). This modification in turn stimulates histone H3 methylation at 'Lys-4' (H3K4me) and 'Lys-79' (H3K79me) and leads to gene activation, including that of HOXA9 and MEIS1 (PubMed:21726816). In the MSL complex, acts as a scaffold to tether MSL3 and KAT8 together for enzymatic activity regulation (PubMed:22547026). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MSL1
N.º de referencia del gen Q68DK7
Alias de gen 2810017F12Rik; 4121402D02Rik; 4930463F05Rik; AA682082; hampin; hMSL1; male specific lethal 1 homolog; male-specific lethal 1 homolog; male-specific lethal 1 homolog (Drosophila); male-specific lethal 1-like 1; Male-specific lethal-1 homolog 1; Msl1; Msl-1; MSL1L1; MSL1-like 1; RGD1564778
Símbolos de los genes MSL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MSL1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93536).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 339287
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.