missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MSI1 Monoclonal Antibody (OTI3F4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502420
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Musashi-1 is a member of an evolutionarily conserved family of RNA-binding proteins that is prefentially expressed in the nervous system. It is a neural RNA-binding protein that is strongly expressed in fetal and adult neural stem cells (NSCs). Functionally, Musashi-1 plays important roles in cell fate decision, including the maintece of the stem-cell state, differentiation and tumorigenesis. Musashi-1 is an important regulator of the Notch-1 pathway.Especificaciones
| MSI1 | |
| Monoclonal | |
| 0.9 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O43347 | |
| MSI1 | |
| Full length human recombit protein of human MSI1 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3F4 | |
| Unconjugated | |
| MSI1 | |
| musashi RNA binding protein 1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4440 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido