missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSI1 Monoclonal Antibody (OTI2H9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17506411
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17506411 100 μL 100 microlitros
17526411 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17506411 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502253

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Musashi-1 is a member of an evolutionarily conserved family of RNA-binding proteins that is prefentially expressed in the nervous system. It is a neural RNA-binding protein that is strongly expressed in fetal and adult neural stem cells (NSCs). Functionally, Musashi-1 plays important roles in cell fate decision, including the maintece of the stem-cell state, differentiation and tumorigenesis. Musashi-1 is an important regulator of the Notch-1 pathway.

Especificaciones

Antígeno MSI1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H9
Concentración 0.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MSI1
N.º de referencia del gen O43347
Alias de gen musashi RNA binding protein 1
Símbolos de los genes MSI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human MSI1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4440
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.