Learn More
MSI-1436 lactate, MedChemExpress
Código de producto. 16475028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16475028
Marca: Medchem Express HY12219A
MedChemExpress MSI-1436 lactate is a selective, non-competitive inhibitor of the enzyme protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), with an IC50 of 1 μM, 200-fold preference over TCPTP (IC50 of 224 μM).
MSI-1436 lactate is a selective, non-competitive inhibitor of the enzyme protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), with an IC50 of 1 μM, 200-fold preference over TCPTP (IC50 of 224 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MSI-1436 lactate
CAS 1309370-86-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H72N4O5S.7/2C3H6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Trodusquemine lactate Aminosterol-1436 lactate
Información de solubilidad DMSO : 54 mg/mL (53.99 mM; Need ultrasonic and warming) ∣0.1 M HCL : 50 mg/mL (49.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl)
SMILES NCCCNCCCCNCCCN[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4([C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)[H])([H])[C@]3(C)CC1.O=C(O)C(C)O.[3.5]
Peso molecular (g/mol) 1000.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 1000.17
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.