Learn More
MSI-1436 lactate, MedChemExpress
Descripción
MSI-1436 lactate is a selective, non-competitive inhibitor of the enzyme protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), with an IC50 of 1 μM, 200-fold preference over TCPTP (IC50 of 224 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MSI-1436 lactate |
| CAS | 1309370-86-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H72N4O5S.7/2C3H6O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Trodusquemine lactate Aminosterol-1436 lactate |
| Información de solubilidad | DMSO : 54 mg/mL (53.99 mM; Need ultrasonic and warming) ∣0.1 M HCL : 50 mg/mL (49.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl) |
| SMILES | NCCCNCCCCNCCCN[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4([C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)[H])([H])[C@]3(C)CC1.O=C(O)C(C)O.[3.5] |
| Peso molecular (g/mol) | 1000.17 |
| Mostrar más |