Learn More
MSH6 (DNA Mismatch Repair Protein) Mouse, Clone: MSH6/2111, enQuireBio™
Código de producto. 15980138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15980138 100 μg 100 microgramos
15970138 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15980138
Marca: EnquireBio 2956MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno MSH6 (DNA Mismatch Repair Protein)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon MSH6/2111
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human MSH6 protein (apprx. aa 374-540)
Peso molecular del antígeno 85kDa
Control positivo A431 or HeLa cells. Colon Carcinoma
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2956
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ