Learn More
MSH3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MSH3 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16851915
|
Proteintech
22393-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16841915
|
Proteintech
22393-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PUS1 converts uridine into pseudouridine after the nucleotide has been incorporated into RNA. Pseudouridine may have a functional role in tRNAs and may assist in the peptidyl transfer reaction of rRNAs.Especificaciones
| MSH3 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P20585 | |
| 4437 | |
| MSH3 Fusion Protein Ag18060 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MSH3 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Divergent upstream protein, DUC1, DUG, DUP, hMSH3, Mismatch repair protein 1, MRP1, MSH3, mutS homolog 3 (E. coli) | |
| MSH3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |