missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH2 Mouse anti-Human, Clone: 2H5F5, Proteintech

Código de producto. p-7212181 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16887135 20 μL 20 microlitros
16877135 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16887135

Marca: Proteintech 601611IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Plays a role in neurogenesis and neuronal migration By similarity. Necessary for correct formation of mitotic spindles and chromosome separation during mitosis. Necessary for cytokinesis and cell proliferation.

Especificaciones

Antígeno MSH2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2H5F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MSH2
N.º de referencia del gen P43246
Alias de gen COCA1, FCC1, hMSH2, HNPCC, HNPCC1, LCFS2, MSH2, MutS protein homolog 2
Símbolos de los genes MSH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MSH2 Fusion Protein Ag7835
Método de purificación Caprylic Acid Precipitation
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.