missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MSH2 Monoclonal Antibody (SP46)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13491107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13491107 500 μL 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13491107

Marca: Invitrogen™ MA516379

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is colon carcinoma.

Plays a role in neurogenesis and neuronal migration. Necessary for correct formation of mitotic spindles and chromosome separation during mitosis. Necessary for cytokinesis and cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSH2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SP46
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.2
génica Msh2
N.º de referencia del gen P43246
Alias de gen AI788990; COCA1; DNA mismatch repair protein MSH2; FCC1; hMSH2; HNPCC; HNPCC1; LCFS2; mismatch repair ATPase MSH2; mismatch repair protein; MSH2; Msh2p; mutS homolog 2; mutS homolog 2 (E. coli); mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1; mutS protein homolog 2; O0935; PMS5; YOL090W
Símbolos de los genes Msh2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to internal region of human MSH2.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.