missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSDC 0160, MedChemExpress

Código de producto. 16473078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473078

Marca: Medchem Express HY100550

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MSDC 0160 (Mitoglitazone) is a mitochondrial target of thiazolidinediones (mTOT)-modulating insulin sensitizer and a modulator of mitochondrial pyruvate carrier (MPC). MSDC 0160 is a thiazolidinedione (TZD) with antidiabetic and neuroprotective activities. MSDC 0160 has the potential for Alzheimer′s disease.

MSDC 0160 (Mitoglitazone) is a mitochondrial target of thiazolidinediones (mTOT)-modulating insulin sensitizer and a modulator of mitochondrial pyruvate carrier (MPC). MSDC 0160 is a thiazolidinedione (TZD) with antidiabetic and neuroprotective activities. MSDC 0160 has the potential for Alzheimer′s disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MSDC 0160
CAS 146062-49-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N2O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Mitoglitazone CAY10415
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (89.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCC(C3=NC=C(CC)C=C3)=O)C=C2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 370.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.42
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado