missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MS4A4A Antibody (5C12), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30146781 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30146781 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP312043CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MS4A4A Monoclonal antibody specifically detects MS4A4A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MS4A4A
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5C12
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 4SPAN1, CD20 antigen-like 1, CD20L1CD20-L1, Fc epsilon receptor beta subunit homolog, Four-span transmembrane protein 1, membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4A, MS4A4MGC22311, MS4A7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was generated by immunizing C57BL/6 mice against mouse cell line 300-19 expressing transfected human membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A (MS4A4A)-GFP.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51338
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.