Learn More
MS417, MedChemExpress
Código de producto. 16494408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494408 10 mg 10 miligramos
16470727 50 mg 50 miligramos
16445306 100 mg 100 miligramos
16407137 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16494408
Marca: Medchem Express HY111139
MedChemExpress MS417 is a selective BET-specific BRD4 inhibitor, binds to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 with IC50s of 30, 46 nM and Kds of 36.1, 25.4 nM, respectively, with weak selectivity at CBP BRD (IC50, 32.7 μM).
MS417 is a selective BET-specific BRD4 inhibitor, binds to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 with IC50s of 30, 46 nM and Kds of 36.1, 25.4 nM, respectively, with weak selectivity at CBP BRD (IC50, 32.7 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MS417
CAS 916489-36-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClN4O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo GTPL7512
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (120.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 414.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.91
Porcentaje de pureza 96.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus