Learn More
MS049, MedChemExpress
Código de producto. 16439536
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16439536
Marca: Medchem Express HY100360
MedChemExpress MS049 is a potent, selective, and cell-active dual inhibitor of PRMT4 and PRMT6 with IC50s of 34 nM and 43 nM, respectively. MS049 reduces levels of Med12me2a and H3R2me2a in HEK293 cells. MS049 is not toxic and does not affect the growth of HEK293 cells.
MS049 is a potent, selective, and cell-active dual inhibitor of PRMT4 and PRMT6 with IC50s of 34 nM and 43 nM, respectively. MS049 reduces levels of Med12me2a and H3R2me2a in HEK293 cells. MS049 is not toxic and does not affect the growth of HEK293 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MS049
Forma física Solid
CAS 1502816-23-0
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (402.64 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (124.82 mM)
SMILES CNCCN1CCC(OCC2=CC=CC=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 248.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.