missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MS023 dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16487818
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487818 10 mg 10 miligramos
16497646 100 mg 100 miligramos
16433777 50 mg 50 miligramos
16430288 5 mg 5 miligramos
16423666 25 mg 25 miligramos
16420326 2 mg 2 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487818

Marca: Medchem Express HY19615B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MS023 dihydrochloride is a potent, selective, and cell-active inhibitor of human type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor, with IC50s of 30, 119, 83, 4 and 5 nM for PRMT1, PRMT3, PRMT4, PRMT6, and PRMT8, respectively.

MS023 dihydrochloride is a potent, selective, and cell-active inhibitor of human type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor, with IC50s of 30, 119, 83, 4 and 5 nM for PRMT1, PRMT3, PRMT4, PRMT6, and PRMT8, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MS023 dihydrochloride
CAS 1992047-64-9
Color Pale Purple
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27Cl2N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (416.30 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (92.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC1=CC=C(C=C1)C2=CNC=C2CN(C)CCN)C.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 360.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.