Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)12 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Código de producto. p-7184460 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. 11801325
Marca: Thermo Scientific™ 22685
Pegile aminas (grupos -NH2) en proteínas (residuos de lisina) o superficies de ensayo utilizando MS(PEG)n, aminoreactivo (éster NHS), compuestos de PEG con tapón de metilo (4 a 24 unidades EG).
Los reactivos MS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce son compuestos de polietilenglicol terminados en metilo (n equivale a 4 a 24 unidades de PEG) activados como ésteres NHS para la pegilación covalente de aminas primarias en proteínas (por ejemplo, lisinas) o superficies de ensayo.
MS(PEG)n es la abreviatura de un conjunto de compuestos que tienen espaciadores de polietilenglicol (PEG) con grupos de metilo (—CH3) y de éster de NHS reactivos a la amina en extremos opuestos. Las moléculas sin ramificación, hidrófilas y de longitud discreta tienen la forma metilo-PEGn-éster de NHS, donde el subíndice “n” indica 4, 8, 12 o 24 unidades de etilenglicol. El N-hidroxisuccinimida (NHS) éster es espontáneamente reactivo con aminas primarias (—NH2), lo que proporciona una PEGilación eficaz de proteínas, péptidos y otras moléculas o superficies que contienen aminas.
Características destacadas:
  • Se activa por NHS para una PEGilación eficaz de aminas primarias a pH 7-9; la reacción del grupo de éster de NHS da como resultado la formación de enlaces de amida estables e irreversibles.
  • Incluye reactivos de pegilación completamente caracterizados con longitudes de cadena de PEG definidas; moléculas de peso molecular discreto para un rendimiento con resultados coherentes en las aplicaciones de modificación de proteínas.
  • Se proporciona como una serie de 4, 8, 12 y 24 unidades de etilenglicol, lo que permite optimizar los procedimientos de modificación para una aplicación específica, manteniendo al mismo tiempo todos los beneficios asociados con la PEGilación de proteínas
  • El espaciador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la acumulación y una menor inmunogenicidad.
  • Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de resultados satisfactorios aumenta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a -20 °C.
Tipo de etiqueta Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Separador 12 unidades de etilenglicol
Formulario Sólido
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Tipo de producto Reactivo éster NHS