Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)12 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Código de producto. 10743295 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
10743295 1 g 1 g
11801325 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 10743295
Marca: Thermo Scientific™ 22686
Pegile aminas (grupos -NH2) en proteínas (residuos de lisina) o superficies de ensayo utilizando MS(PEG)n, aminoreactivo (éster NHS), compuestos de PEG con tapón de metilo (4 a 24 unidades EG).
Los reactivos MS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce son compuestos de polietilenglicol terminados en metilo (n equivale a 4 a 24 unidades de PEG) activados como ésteres NHS para la pegilación covalente de aminas primarias en proteínas (por ejemplo, lisinas) o superficies de ensayo.
MS(PEG)n es la abreviatura de un conjunto de compuestos que tienen espaciadores de polietilenglicol (PEG) con grupos de metilo (—CH3) y de éster de NHS reactivos a la amina en extremos opuestos. Las moléculas sin ramificación, hidrófilas y de longitud discreta tienen la forma metilo-PEGn-éster de NHS, donde el subíndice “n” indica 4, 8, 12 o 24 unidades de etilenglicol. El N-hidroxisuccinimida (NHS) éster es espontáneamente reactivo con aminas primarias (—NH2), lo que proporciona una PEGilación eficaz de proteínas, péptidos y otras moléculas o superficies que contienen aminas.
Características destacadas:
  • Se activa por NHS para una PEGilación eficaz de aminas primarias a pH 7-9; la reacción del grupo de éster de NHS da como resultado la formación de enlaces de amida estables e irreversibles.
  • Incluye reactivos de pegilación completamente caracterizados con longitudes de cadena de PEG definidas; moléculas de peso molecular discreto para un rendimiento con resultados coherentes en las aplicaciones de modificación de proteínas.
  • Se proporciona como una serie de 4, 8, 12 y 24 unidades de etilenglicol, lo que permite optimizar los procedimientos de modificación para una aplicación específica, manteniendo al mismo tiempo todos los beneficios asociados con la PEGilación de proteínas
  • El espaciador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la acumulación y una menor inmunogenicidad.
  • Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de resultados satisfactorios aumenta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a -20 °C.
Tipo de etiqueta Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Separador 12 unidades de etilenglicol
Formulario Líquido
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua
Tipo de producto Reactivo éster NHS