Learn More
Grant Instruments™ MS-3000: agitador magnético de alta velocidad de 0 a 3000 rpm a 20 l máx.; incluye barra de agitación
Código de producto. 17581136
Change view
Click to view available options
Capacidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17581136 5 L cada uno
1 options
Artikelnummer. 17581136
Marke: Grant Instruments™ MS3000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El MS-3000 es un agitador magnético compacto con superficie de trabajo de acero inoxidable. Proporciona agitación de líquidos de hasta 5 litros a un máximo de 3000 rpm. El MS-3000 dispone de una carcasa de acero resistente esmaltada en polvo, que es químicamente resistente a ácidos y álcalis.
Los agitadores se suministran con una barra de agitación magnética de forma cilíndrica (6 × 25 mm) encapsulada en PTFE para uso universal.
Aplicaciones
Adecuados para:
  • Mezcla
  • Disolución
  • Medición de pH
  • Valoración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Velocidad De 0 a 3000 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable (304)
Capacidad 5 L
Pantalla No
Tensión 100/240 V
Vataje 2,6 W
Diámetro (métrico) 150 mm
Altura (métrico) 65 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 110 mm
Amperaje 220 mA
Tipo de tapón Enchufe R.U., EE. UU., UE, AUS
Color Blanco
Descripción Agitador magnético compacto
Material Acero inoxidable (304)
Modelo MS-3000
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °С a 40 °С
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.