Learn More
IKA™ Agitador universal compacto MS 3 Control
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15954580 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 100 a 3000 r. p. m.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
15954580 De 100 a 3000 r. p. m. cada uno
1 options
Product Code. 15954580
missing translation for 'mfr': IKA™ 0020016017
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pequeño agitador universal que ahorra espacio para su uso con placas de microtitulación y todos los recipientes pequeños.
  • Amplia gama de accesorios
  • Detección de accesorios
  • Temporizador con función de cuenta atrás
  • Estable en todas las gamas de velocidad
  • Carcasa robusta de zinc fundido a presión
  • Conexión USB para control remoto
  • Funcionamiento continuo o táctil (con accesorio estándar)
  • Dos opciones de funcionamiento:
    • Modo A (modo seguro con detección de accesorios):
      La velocidad máxima de 3000 rpm solo se alcanza con el accesorio estándar en modo táctil. Cuando se utilizan otros accesorios, la velocidad está limitada a 1300 rpm.
    • Modo B (sin detección de accesorios):
      Es posible una velocidad de 3000 rpm con todos los accesorios, dependiendo de la aplicación (consulte la lista de accesorios en el manual).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Órbita 4,5 mm
Capacidad portante (métrico) 0,5 kg
Intervalo de velocidad De 100 a 3000 r. p. m.
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W
Tensión 100/240 V CA, 24 V CC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 148 x 63 x 205 mm
Pantalla LCD: Velocidad, temporizador
Incluye Interfaz RS 232
Intervalo del temporizador De 1 s a 3599 min