Learn More
Ismatec™ MS-2/8 Reglo Digital Pump
Código de producto. 11923814
Change view
Click to view available options
Canales:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Canales unitSize
11923814 2 cada uno
1 options
Código de producto. 11923814
Marca: Ismatec™ ISM832C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Expand your pumping capabilities with a single compact unit. Ismatec™ Reglo Digital Pumps are ideal for pumping and dispensing applications in laboratories and industry.
  • Compact multi-channel tubing pump
  • For low-flow, multi-channel fluid transfer and dosing or filling applications
  • 6, 8 and 12 roller rotors for extremely low pulsation
  • 6 operating modes and calibration functions
  • MS/CA Click'n'go cassettes providing defined and reproducible occlusion conditions
  • Remote controllable via PC (RS232)
  • Digital Dispensing Pumps with LED Display
  • The smallest dispensing pump with calibration function for flow rate and dispensing volume
  • Dispense by time: 0.1 seconds to 999.9 hours
  • Batches: set delay between dispensed volumes
  • Rollers backstep to prevent drips
Especificaciones
Canales 2
Clasificación de carcasa IP30
Caudal 0.002 to 57 mL/min. per channel
Presión máxima 1 bar
Motor Speed 1.6 to 160 rpm
Incluye Cassettes, Driver for LabView software (free download), Foot switch
Modelo MS-2/8 Reglo Digital Pump
Tipo de motor DC
N.º de rodillos 8
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 178 x 100 x 135 mm
Tensión VAC 230
Frecuencia 50 Hz