Learn More
Ismatec™ MS-2/6 Reglo Analog Pump
Código de producto. 11941389
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,005 a 68 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11941389 De 0,005 a 68 mL/min cada uno
1 options
Código de producto. 11941389 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor ISM830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Expand your pumping capabilities with a single compact unit. Ismatec™ Reglo Analog Pumps provide multichannel pumping, remote control and easy tubing changes.
  • Consistent flow and reduced tubing wear for improved results
  • Easy tubing changes with Click’n’go™ minicartridges that snap in place
  • No maintenance
  • rollers are self-lubricating
  • Select twelve roller pumps for smoother flow
  • Control speed remotely with an analog input signal.
  • Start/stop or change direction via contact closure; monitor speed through frequency output
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1)
Canales 2
Descripción 3 stop color coded
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla Analog
Clasificación de carcasa IP30
Caudal De 0,005 a 68 mL/min
Presión máxima 14.5 psi (Differential)
Motor Speed 3.2 to 160 rpm
Incluye 2 or 4 Cassettes, Operating Manual, Power Cord
Modelo MS-2/6 Reglo Analog Pump
Tipo de motor DC
N.º de rodillos 6
Control de velocidad Closed loop control for pressure independent speed
Regulación de velocidad 2-digit potentiometer
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) 5°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 178 x 100 x 143 mm
Longitud global (métrico) 101.6 mm
Anchura global (métrico) 177.8 mm
Altura global (métrico) 144.02 mm
Peso (métrico) 2.0 kg
Tensión 115/230 VAC
Vataje 20 w
Frecuencia 50 Hz