missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MRPS18C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17289333 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17289333 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17289333

Marca: Invitrogen™ PA5116838

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: U-87MG, HepG2, 293T Immunogen sequence: MAAVVAVCGG LGRKKLTHLV TAAVSLTHPG THTVLWRRGC SQQVSSNEDL PISMENPYKE PLKKCILCGK HVDYKNVQLL SQFVSPFTGC IYGRHITGLC GKKQKEITKA IKRAQIMGFM PVTYKDPAYL KDPKVCNIRY RE.

Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 28S subunit protein that belongs to the ribosomal protein S18P family. The encoded protein is one of three that has significant sequence similarity to bacterial S18 proteins. The primary sequences of the three human mitochondrial S18 proteins are no more closely related to each other than they are to the prokaryotic S18 proteins. Pseudogenes corresponding to this gene are found on chromosomes 8p, 12p, 15q, and 22q. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRPS18C
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.07 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica MRPS18C
N.º de referencia del gen Q8R2L5, Q9Y3D5
Alias de gen 1110037D14Rik; 28S ribosomal protein S18-1, mitochondrial; 28S ribosomal protein S18c, mitochondrial; CGI-134; mitochondrial ribosomal protein S18-1; mitochondrial ribosomal protein S18C; Mitochondrial small ribosomal subunit protein bS18c; Mitochondrial small ribosomal subunit protein bS18m; MRP-S18-1; MRPS18-1; MRPS18C; MRP-S18-c; mrps18-c; S18mt-c
Símbolos de los genes MRPS18C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-142 of human MRPS18C (NP_0571511).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 289469, 51023, 68735
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.