Learn More
MRPL44 Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17563874 30 μL 30 microlitros
17543874 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17563874
Marca: Origene Technologies TA810592S
Mouse Monoclonal Antibody
MRPL44 Monoclonal antibody specifically detects MRPL44 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno MRPL44
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MRPL44
N.º de referencia del gen Q9H9J2
Alias de gen 1810030E18Rik; 39S ribosomal protein L44, mitochondrial; 5730593H20Rik; AI463302; COXPD16; l44; L44mt; Mitochondrial large ribosomal subunit protein mL44; mitochondrial ribosomal protein L44; MRPL44; MRP-L44; RM44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MRPL44 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1