Learn More
Invitrogen™ MRPL37 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15783191 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15783191 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15783191
Marca: Invitrogen™ PA555274
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: LTKTKLIEGL PEKVLSLVDD PRNHIENQDE CVLNVISHAR LWQTTEEIPK RETYCPVIVD NLIQLCKSQI LKHP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 81%.
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MRPL37
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MRPL37
N.º de referencia del gen Q9BZE1
Alias de gen 2300004O14Rik; 39S ribosomal protein L2, mitochondrial; 39S ribosomal protein L37, mitochondrial; AI132596; HSPC235; L2mt; L37mt; MGC878; Mitochondrial large ribosomal subunit protein mL37; mitochondrial ribosomal protein L37; MRPL2; MRP-L2; MRPL37; MRP-L37; ribosomal protein, mitochondrial, L2; RPML2
Símbolos de los genes MRPL37
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MRPL37. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94068).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG