Learn More
Invitrogen™ MRPL16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA549940
Código de producto. 15613875
  • 520.00€ / 100 microlitros
Descripción
The antibody detects endogenous levels of total MRPL16 protein.
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MRPL16
Polyclonal
Unconjugated
MRPL16
2310039D06Rik; 39S ribosomal protein L16, mitochondrial; L16mt; mitochondiral ribosomal protein L16; Mitochondrial large ribosomal subunit protein uL16m; mitochondrial ribosomal protein L16; Mrpl16; MRP-L16; PNAS-111; rm16
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54948
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q9NX20
MRPL16
Synthesized peptide derived from internal of human MRPL16.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.