Learn More
MRP2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237807 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237807 150 μL 150 microlitros
30233315 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237807
Marca: Proteintech 292611AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MRP2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MRP2. This antibody recognizes human antigen. The MRP2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MRP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ABC30; CMOAT; DJS; KIAA1010; MRP2; cMRP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1244
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 190-250 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG