missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP1 Antibody (MRP1/1343), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151258 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151258 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP308223CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRP1 Monoclonal antibody specifically detects MRP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRP1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MRP1/1343
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ABC29, ABCC, ATP-binding cassette sub-family C member 1, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 1, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GS-X, Leukotriene C(4) transporter, LTC4 transporter, MRP1DKFZp781G125, MRPDKFZp686N04233, multidrug resistance associated protein 1, multidrug resistance protein, multidrug resistance-associated protein 1, multiple drug resistance protein 1, multiple drug resistance-associated protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MRP1 protein (Uniprot: P33527)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Lipid and Metabolism, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.