missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRM1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-06318CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MRM1 Polyclonal antibody specifically detects MRM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MRM1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| EC 2.1.1.-, FLJ22578, Mitochondrial large ribosomal RNA ribose methylase, mitochondrial rRNA methyltransferase 1 homolog (S. cerevisiae), rRNA methyltransferase 1, mitochondrial | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRM1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 79922 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido