Learn More
MRI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16879384 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16879384 20 μL 20 microlitros
16869384 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16879384 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 199161AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
MGC3207 catalyzes the interconversion of methylthioribose-1-phosphate (MTR-1-P) into methylthioribulose-1-phosphate (MTRu-1-P). Independently from catalytic activity, MGC3207 promotes cell invasion in response to constitutive RhoA activation by promoting FAK tyrosine phosphorylation and stress fiber turnover.
Especificaciones
Antígeno MRI1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MRI1
N.º de referencia del gen Q5HZE4, Q9BV20, Q9CQT1
Alias de gen M1Pi, MRDI, MRI1, MTNA, MTR 1 P isomerase, Ypr118w
Símbolos de los genes Mri1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MRI1 Fusion Protein Ag13809
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 288912, 67873, 84245
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG