missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRGPRF Antibody (916219) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB8396JF669
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MRGPRF Monoclonal antibody specifically detects MRGPRF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
Especificaciones
| MRGPRF | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| FLJ16111, FLJ29034, FLJ40998, FLJ53714, G protein-coupled receptor 140, G protein-coupled receptor 168, G protein-coupled receptor MrgF, GPR140, GPR168, G-protein coupled receptor 140, G-protein coupled receptor 168, mas-related G protein-coupled MRGF, Mas-related gene F protein, MAS-related GPR, member F, mas-related G-protein coupled receptor member F, MGC21621, mrgF, MRGFDKFZp586B2122, RTA, seven transmembrane helix receptor | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human MRGPRF, Met1-Ser343, Accession # NP_659452 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF | |
| 916219 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 116535 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido