missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ mreB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17930653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17930653 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17930653 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5144554

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

mreB Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

Forms membrane-associated dynamic filaments that are essential for cell shape determination (PubMed:15612918, PubMed:21903929). Acts by regulating cell wall synthesis and cell elongation, and thus cell shape (PubMed:21903929). A feedback loop between cell geometry and MreB localization maintains elongated cell shape by targeting cell wall growth to regions of negative cell wall curvature (PubMed:24550515). Filaments rotate around the cell circumference in concert with the cell wall synthesis enzymes. The process is driven by the cell wall synthesis machinery and does not depend on MreB polymerization (PubMed:21903929). Rotation may contribute to the robust maintenance of rod shape (PubMed:21903929).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno mreB
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica mreB
N.º de referencia del gen P0A9X4
Alias de gen envB; rodY
Símbolos de los genes mreB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Escherichia coli (strain K12) mreB protein (1-347aa).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 82262299
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.