missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MRE11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17702224
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17702224 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17702224

Marca: Invitrogen™ PA5120822

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: K-562, Neuro-2a, Mouse liver, Mouse brain. The target is usually found in the following locations: Nucleus. Immunogen sequence: MSTADALDDE NTFKILVATD IHLGFMEKDA VRGNDTFVTL DEILRLAQEN EVDFILLGGD LFHENKPSRK TLHTCLELLR KYCMGDRPVQ FEILSDQSVN FGFSKFPWVN YQDGNLNISI PVFSIHGNHD DPTGADALCA LDILSCAGFV NHFGRSMSVE KIDISPVLLQ KGSTKIALYG LGSIPDERLY RMFVNKKVTM LRPKEDENSW FNLFVIHQNR SKHGSTNFIP EQFLDDFIDL VIWGHEHECK IAPTKNEQQL FYISQPGSSV VTSLSPGEAV KKHVGLLRIK GRKMNMHKIP LH.

MRE11 (double-strand break repair protein MRE11) is a component of the MRN complex. This complex plays a central role in double-strand break repair, DNA recombination, maintenance of telomere integrity and meiosis. The complex possesses single-stranded endonuclease activity and double-strand-specific 3'-5' exonuclease activity which are provided by MRE11. RAD50 is required to bind DNA ends and hold them in close proximity. Mutations in the gene could result in ataxia-telangiectasia-like disorder 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRE11
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
génica Mre11
N.º de referencia del gen P49959, Q61216
Alias de gen ATLD; AT-like disease; DNA recombination and repair protein; double-strand break repair protein MRE11; Double-strand break repair protein MRE11A; endo/exonuclease Mre11; HNGS1; Meiotic recombination 11 homolog 1; meiotic recombination 11 homolog A; meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae); mmMRE11A; MRE11; MRE11 double strand break repair nuclease A; MRE11 homolog 1; MRE11 homolog A; MRE11 homolog A, double strand break repair nuclease; MRE11 homolog, double strand break repair nuclease; MRE11 homolog, double strand break repair nuclease A; MRE11 meiotic recombination 11 homolog A; MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae); MRE11 meiotic recombination 11-like protein A; MRE11A; MRE11B; MRX complex nuclease subunit; NGS1; RAD58; XRS4; YM9959.06C; YMR224C
Símbolos de los genes Mre11, Mre11a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-302 of human MRE11 (NP_0055821).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17535, 4361
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.