missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MRCK gamma Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15816223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15816223 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15816223 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA567803

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MRCK gamma Polyclonal Antibody for Western Blot

CDC42 BPG serine/threonine kinase is encoded by the CDC42BPG gene. It acts as a downstream effector of CDC42 in cytoskeletal reorganization, and contributes to the actomyosin contractility required for cell invasion, through the regulation of MYPT1 and MLC2 phosphorylation. It belongs to the AGC protein kinase family, DMPK subfamily. It contains an N-terminal kinase domain, followed by a coiled-coil domain, a second coiled-coil domain containing a kinase inhibitory motif (KIM), a variable region, a cysteine-rich domain, a pleckstrin (PLEK; 173570) homology (PH) domain, a citron (605629) homology (CNH) domain, and a C-terminal CDC42 (116952)/RAC (602048) interactive binding (CRIB) domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRCK gamma
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CDC42BPG
N.º de referencia del gen Q6DT37
Alias de gen BC046418; CDC42 binding protein kinase gamma; CDC42 binding protein kinase gamma (DMPK-like); CDC42-binding protein kinase gamma; CDC42BPG; DMPK2; DMPK-like gamma; HSMDPKIN; KAPPA-200; MRCK gamma; MRCKG; MRCKgamma; Myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding kinase gamma; myotonic dystrophy protein kinase like protein; myotonic dystrophy protein kinase-like alpha; myotonic dystrophy protein kinase-like gamma; serine/threonine-protein kinase MRCK gamma
Símbolos de los genes CDC42BPG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human MRCK gamma.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55561
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.