missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mrc2 Antibody (Quark patent anti-ENDO 180) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30173176 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30173176

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328883JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Mrc2 Monoclonal antibody specifically detects Mrc2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mrc2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Quark patent anti-ENDO 180
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD280 antigen, CD280C-type mannose receptor 2, CLEC13EUPAR-associated protein, ENDO180C-type lectin domain family 13 member E, Endocytic receptor 180, KIAA0709FLJ35911, Macrophage mannose receptor 2, mannose receptor, C type 2, UPARAPendocytic receptor (macrophage mannose receptor family), urokinase plasminogen activator receptor-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Urokinase-type plasminogen activator receptor-associated protein
Especie del huésped Human
Inmunógeno MRC2/ CD280
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.